N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) für die Elektronikindustrie

Lieferant: BASF Electronic Materials
Gefahr

Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone

52010265
52010265.EA 0 EUR
52010265.
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) für die Elektronikindustrie
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)

BASF Produkt


Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.


Bitte beachten Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 202
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR