Titrationslösung ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
5203.2500EA
67.3
EUR
5203.2500
Titrationslösung ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Titrationslösung
Essigsäure, Methanol, Dichlormethan, H₂SO₄, H₂O used in the measurement of unsaturated hydrocarbons in petroleum distillates (71.4/13.5/13.5/0.3/1.6 v/v).
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
2920 ADR: 8 (3),II |
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) | 1.05 - 1.07 |
Identification | Passes test |