Natriumdihydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) geeignet für HPLC, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch

52074-250G
52074-250GEA 281 EUR
52074-250G
Natriumdihydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) geeignet für HPLC, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119,98 g/mol
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR