Zentrifuge, Tischmodell, ROTOFIX 32 A
Lieferant: Hettich
1206
521-0902EA 2146 EUR
521-0902
Zentrifuge, Tischmodell, ROTOFIX 32 A
Zentrifugen Tischzentrifugen
Robuste und vielseitige Zentrifuge für Routinearbeiten in Arztpraxen und kleinen Kliniklabors; besonders gut geeignet für die Anforderungen der klinischen Chemie und Zytologie sowie für die Probenvorbereitung in Industrie- und Forschungslabors.
  • Metallgehäuse und -deckel, Rotorkammer aus Edelstahl, praktische Deckelverriegelungsvorrichtung, Sichtfenster im Deckel
  • Benutzerfreundliche Folientastatur zur schnellen, präzisen und mühelosen Parametereingabe über Direktwahltasten
  • Impuls-Taste für Kurzzentrifugation, RZB-Taste zum Abruf der relativen Zentrifugalbeschleunigung während der Zentrifugation
  • Sicherheitsmerkmale: Deckelverriegelung und -fixierung, Unwuchtabschaltung, automatische Rotorerkennung, Notfallentriegelung für Deckel
Bestellinformation: Rotoren und Adapter sind separat erhältlich.