Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 420/420R
Lieferant: Hettich
4701 4706
521-1155EA 5477 EUR
521-1155 521-1156
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 420/420R
Zentrifugen Tischzentrifugen
Hoch leistungsfähige, kompakte Zentrifugen, die auf die Anforderungen eines hohen Probendurchsatzes sowie von großen Probenvolumen zugeschnitten sind.
  • Benutzerfreundliche Zentrifuge mit automatischer Deckelverriegelung, ergonomisch gestalteter, erweiterter Bedienoberfläche, 98 Programmspeicherplätzen, problemlos austauschbaren Rotoren
  • Metallgehäuse und -deckel, Rotorkammer aus Edelstahl, Sichtfenster im Deckel
  • Sicherheitsmerkmale: Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Notfallentriegelung für Deckel, Deckelhaltevorrichtung,