Rotoren für Cryofuge™ 6000i/8500i Serie
Lieferant: Thermo Scientific
75006606
521-1384EA 14300 EUR
521-1384
Rotoren für Cryofuge™ 6000i/8500i Serie
Zentrifugen Rotoren
Windgeschützter Rotor für die Großraumzentrifugen Cryofuge 6000i und 8500i.
  • Schwingbecher
  • Rotorkörper hergestellt aus Edelstahl; Becher hergestellt aus Aluminium
  • Wird mit einem Deckel aber ohne Becher ausgeliefert