Mikrozentrifugen, ungekühlt/gekühlt, 5418 / 5418R (IVD-Version)
Lieferant: EPPENDORF
5418000.068 5401000.013 5401000.064
521-0726EA 1711 EUR
521-0726 521-1401 521-1539
Mikrozentrifugen, ungekühlt/gekühlt, 5418 / 5418R (IVD-Version)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Ideale Mikrozentrifuge für hochwertiges Zentrifugieren geringer Probenmengen.
  • Äußerst kompakt und ruhig
  • Praktisches System mit Bedienung über zwei Drehknöpfe
  • Rotor serienmäßig mit 18 Plätzen, zertifiziert aerosoldicht
  • Short-spin-Taste für schnelles Zentrifugieren
  • Automatisches Öffnen des Deckels nach Ende des Zentrifugiervorgangs
Lieferumfang: Inklusive FA-45-18-11 Rotor.