Tisch-Zentrifugalkonzentratoren, CentriVap®
Lieferant: LABCONCO
7811030 7810033 7460035 7810030 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385035 7811031 7811036
531-0168EA 6900 EUR
531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Tisch-Zentrifugalkonzentratoren, CentriVap®
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
CentriVap® Vakuumkonzentratoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das CentriVap® DNA-Modell wird mit eingebauter Membranpumpe (34 l/min), 2 Aufnahmebehältern aus Glas (je 177 ml) und einem DNA-Rotor (60× 1,5/2,0 ml und 72× 0,5 ml) geliefert. Für die Verdampfung von Lösungsmitteln, die nicht mit Acryl kompatibel sind (Aceton, Acetonitril, Ethanol, DMSO usw.), wird ein Modell mit einem Glasdeckel empfohlen. Die säurebeständigen Modelle werden empfohlen für ätzende Lösungsmittel (TFA, Essigsäure usw.).
  • Pulver-beschichtete Aluminium-Kammer; PTFE-beschichtete Aluminium-Kammer mit Hastelloy-Schaft beim säurebeständigen Modell
  • Zentrifugation mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu 1725 min-1, und Heizung mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu +100 °C
  • Bedienfeld mit Ein-/Aus-Taste, Vorheiztaste, optionaler Heat-Boost-Taste, Parametereinstellung, drei Quick-Start™ Tasten und Quick-Stop™ System
  • Automatisches Vakuumablassventil
  • Breitbild-LCD-Bildschirm mit Anzeige von Programmnummer, aktueller und empfohlener Temperatur, Aufheiz- und Zykluszeit sowie der optionalen Heat-Boost-Aktivierung
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Bestellinformation: Vakuumpumpe, Rotor und Kühlfalle werden zur Nutzung benötigt, sind aber nicht enthalten (außer beim Modell CentriVap® DNA). Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung um nach Absprache die für Sie passenden Pumpen, Rotoren und Kühlfallen zu bestellen.