Zentrifuge, Tischmodell, EBA 270
Lieferant: Hettich
2300
521-1625EA 1332 EUR
521-1625
Zentrifuge, Tischmodell, EBA 270
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Hettich EBA 270 ist eine kompakte Tisch-Zentrifuge für das klinische Labor.
  • Run-Silent™ Betrieb: so leise wie eine normale Unterhaltung
  • Ergonomischer Easy-Lift™ Deckel: feste Positionierung und Deckelfallsicherung; reduziert Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung, Verschütten und versehentliche Probenbeeinträchtigung beim Be- und Entladen der Zentrifuge
  • Safety-Lock™ Deckel mit Selbstverschluss und -verriegelung gewährleisten den sicheren, dicht verschlossenen Zustand der Zentrifugenkammer während des Betriebs
  • Die Zentrifuge läuft erst an, wenn der Deckel sicher geschlossen ist
Ideal für die Arzt- oder Tierarztpraxis. Im Lieferzustand verfügt die Zentrifuge über einen eingebauten 90°-Horizontalrotor für Blut- und Rundbodenröhrchen von bis zu 15 ml.
Bestellinformation: Im Lieferzustand verfügt die Zentrifuge über einen integrierten 90°-Ausschwingrotor, Adapter (13×75/100 mm und 16×75/100 mm) und einen Adapter für die Pädiatrie.