Hämatokrit-Zentrifuge, HAEMATOKRIT 200
Lieferant: Hettich
1801
521-1929EA 2153 EUR
521-1929
Hämatokrit-Zentrifuge, HAEMATOKRIT 200
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese kompakte Zentrifuge bestimmt effizient den Volumenanteil der Erythrozyten im Blut. Sie fasst bis zu 24 Kapillaren. Die maximale Packungsdichte der Zellen wird innerhalb von sieben Minuten erreicht; das zellfreie Plasma liegt dann für weitere Untersuchungen vor.
  • Metalldeckel und tiefe Metallkammer, in der der Rotor sicher an seinem Platz gehalten wird
  • Deckelverriegelung und -fixierung, Notfallentriegelung für Deckel
  • Der Rotordeckel dient gleichzeitig als Auswertungsscheibe, so dass das Ablesen des Hämatokritwertes direkt nach der Sedimentation erfolgen kann
  • Mit dem praktischen Bedienfeld lassen sich Zeit und Drehzahl schnell und einfach einstellen
Geeignet für die Verwendung in Neonatologie, Hämatologie und Sportmedizin.
Bestellinformation: Die Rotoren sind separat erhältlich. Ein Deckel ist im Lieferumfang beider Rotoren enthalten.