VWR® Micro Star 21/21R, Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR Collection
521-2656EA 2330 EUR
521-2656 521-2657
VWR® Micro Star 21/21R, Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Die Mikrozentrifugen Micro Star 21 und 21R vereinen Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einem sicheren, kompakten und benutzerfreundlichen Laborgerät. Sowohl die belüftete Micro Star 21 als auch die gekühlte Micro Star 21R sind eine ausgezeichnete Wahl für routinemäßige Probenvorbereitungsprozesse und für High-End-Forschungsanwendungen. Der spezielle Biocontainment-Rotordeckel zum Öffnen und Schließen des Rotors mit einem Klick verkürzt die Probenwechsel im Vergleich zu Schraubdeckeln.
  • Leise und kraftvolle Leistung bis zu 21100×g
  • ClickSeal®
More Product Information