Rotoren für Zentrifugen, 5420
Lieferant: EPPENDORF
5495400.001 5495404.007
521-2722EA 683 EUR
521-2722 521-2723
Rotoren für Zentrifugen, 5420
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifuge 5420, Präzision für vielfältige Anwendungen. Wählen Sie aus verschiedenen Kapazitäten und Geschwindigkeiten, um Ihr Zentrifugen-Setup individuell anzupassen. Ergänzen Sie es mit Adaptern und Eimern, um eine optimale Probenverarbeitung in der Molekularbiologie und darüber hinaus zu gewährleisten.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und Becher) ermöglicht eine noch individuellere
More Product Information