VWR® MiniArray, Mikrozentrifuge
Lieferant: VWR Collection
521-2849EA 554 EUR
521-2849 521-2850 521-2851
VWR® MiniArray, Mikrozentrifuge
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Ideal zum Trocknen von Mikroskop-Objektträgern. Ebenfalls für den Einsatz in gekühlten Umgebungen geeignet.
  • Kompakte Bauweise und ruhiges Laufverhalten
  • Zwei Objektträger sind ohne Spritzer in ca. 10 Sekunden getrocknet
  • Wiederverwendbare Kassetten fangen Flüssigkeit während der Zentrifugation auf
Nach dem Schließen des Deckels beschleunigt der Rotor schnell auf die maximale Drehzahl. Durch Drücken der Taste wird der Betrieb gestoppt und der Deckel geöffnet. Alternativ kann das Gerät mit dem Schalter an der Rückseite ein- und ausgeschaltet werden.
Bestellinformation: MiniArray wird mit Rotor und zwei Objektträgerkassetten geliefert.