VWR® CompactStar CS4, Zentrifuge
Lieferant: VWR Collection
521-2853EA 1170 EUR
521-2853 521-2854 521-2855
VWR® CompactStar CS4, Zentrifuge
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Zentrifuge CompactStar CS4 wurde zur Trennung verschiedener Proben in den Bereichen Chemie, Biowissenschaften, klinische Forschung sowie Routinediagnosen entwickelt.
  • Hohe Drehzahl: Bis zu 6500 min⁻¹/4.000×g
  • Bedienoberfläche mit einfachen Drehknöpfen und großer Digitalanzeige mit Zeit- und Drehzahlangabe
  • Timer kann bis 30 Minuten eingestellt werden; Einschaltposition für Dauerbetrieb
  • Geringer Stellflächenbedarf, dadurch ideal für nahezu alle Labors und einfacher Transport von einem Labor zum anderen
The combination of tube adapters are suitable for running 5 ml (12×75 mm) and 7 ml (13×100 mm) tubes, and also conical and standard 15 ml tubes.
Bestellinformation: Lieferumfang mit 6×15 ml-Winkelrotor mit Adapter-Set. Alle verfügbaren Adapter sind bereits enthalten und es entstehen keine zusätzlichen Kosten.