Zentrifuge Megafuge ST1 Plus, IVD/MD Ungekühlte Tischzentrifuge ohne Rotor Stromversorgung: 230 V Ausschwingrotoren: max. Kapazität: 4 x 400 ml (Rotor TX-400) max. Drehzahl/RZB (Rotor Bioshield 720): 5 300 Umin / 5 088 x g Festwinkelrotoren: max. Kap 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Scientific