Tischzentrifugen und Pakete, Multifuge X1 und X1R Pro
Lieferant: Thermo Scientific
75009210 75009250 75009710 75009750 75016024 75017024 75016023 75017023 75016095 75016097
521-3432EA 6860 EUR
521-3432 521-3434 521-3436 521-3438 521-3443 521-3445 521-3448 521-3450 521-4281 521-4282
Tischzentrifugen und Pakete, Multifuge X1 und X1R Pro
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die ergonomisch gestalteten Tischzentrifugen der Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro-Serie verfügen über eine Touchscreen-Benutzeroberfläche, die eine einfachere Programmierung für schnellere Ergebnisse ermöglicht, sowie die Möglichkeit, auf alle Läufe, die Lebensdauer des Rotors und den Zustand der Zentrifuge zuzugreifen und diese zu verfolgen.
  • Auto-Lock-Rotorsystem
  • ClickSeal™ Eimer-Dichtungssystem
  • SMARTSpin™-Technologie
  • Platzsparendes Design
  • Energieeffizient
Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht eine einfache Installation und den Austausch der Rotoren per Knopfdruck. Dieses System spart Zeit beim Wechseln zwischen Anwendungen. Der einfache Zugang zur Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer der Einheit.
Die Bioabdichtungslösung versiegelt per Schnappverschluss und macht Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen überflüssig. Handschuhfreundliches, einhändig zu öffnendes/schließendes System. Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, UK.
Das fortschrittliche Rotormanagementsystem maximiert Beschleunigung, Bremsen und Restlastunwucht für jede Rotor- und Becheroption. Technologie optimiert die Sicherheit und verbessert die Trennungen.
Kompakte Tischgröße optimiert den Arbeitsbereich. Die ergonomische Höhe und das abgerundete Design ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen, und vereinfachen die Reinigung.
Das System bietet bis zu 40% Energieeinsparung für in Industrie standardmäßigen Vorgängen, wie zum Beispiel Standard-Bluttrennungen oder die Verarbeitung konischer Röhrchen.
Standards: Die IVD-Zentrifugen samt Komponenten sind Geräte für in vitro Diagnosegerät gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.
Bestellinformation: Nur Zentrifuge, Pakete für Zellkulturen und Blutröhrchen sind optional verfügbar.
Zellkultur-Paket enthält TX400-Rotor, Satz mit vier 400-ml-Bechern, Satz mit vier ClickSeal™-Deckeln mit Bioabdichtung, Satz mit vier 4×50-ml-konischen Röhrchenadaptern und Satz mit vier 9×15-ml-Röhrchenadaptern.
Paket mit Blutröhrchen enthält TX400 Rotor, Satz mit vier 400-ml-Bechern, Satz mit vier ClickSeal™-Deckel mit Bioabdichtung, Satz mit vier 19×5/7-ml-Blutröhrchen und 14×10-ml-Blutröhrchenadaptern. EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15.
Lieferumfang: Rotoren müssen separat bestellt werden.