Zentrifuge, Mikrotiterplatten, PCR-Platten Zentrifuge II
Lieferant: VWR Collection
521-3497EA 877 EUR
521-3497
Zentrifuge, Mikrotiterplatten, PCR-Platten Zentrifuge II
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Die Zentrifuge II für PCR-Platten ist eine handliche digitale Zentrifuge, die zum Abschleudern von Tropfen in PCR-Platten entwickelt wurde. Empfohlen vor und nach der Verwendung von PCR-Platten in einem Thermocycler zur Optimierung der Konzentration und Verbesserung der PCR-Ausbeute. Diese einzigartige Zentrifuge verfügt über einen vertikalen Dual-Position-Rotor für verschiedenste PCR-Platten; Platten mit 96 Wells, 384 Wells, mit und ohne Rand. Die Platten werden vertikal eingesetzt und schnell auf eine max. Rotationsgeschwindigkeit von 2800 U/min (550 ×g) gebracht.
  • Digitale Anzeige für Geschwindigkeit und Zeit
  • Quick-Spin-Funktion
  • Deckel mit Sicherheitsverriegelung
  • Elektronisches Bremssystem
  • Kompakte Größe; leise, einfache Bedienung
Bestellinformation: Lieferung mit vertikalem Rotor mit zwei Positionen, zwei Netzkabeln (EU und UK) und USB-Stick mit Handbüchern.