1-Hexadecen, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

52276-5ML
52276-5MLEA 167 EUR
52276-5ML
1-Hexadecen, Supelco®
1-Hexadecen
Formel: C₁₆H₃₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008991
CAS-Nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a881818b0054f1b4b56ad1caa74d9b5713a871dc&vid=b152b8fcdfa47e9c509ce5f18b62dd08a6f735c9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR