Pterostilben, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
(E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
523310-10
523310-10EA
294
EUR
523310-10
Pterostilben, Millipore®
Pterostilben
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Molecular Weight: 256.2964 g/mol |
MDL:
MFCD00238710 CAS-Nummer: 537-42-8 |