Adapter für konische Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS3147-0050
525-0143EA 102 EUR
525-0143
Adapter für konische Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PC, autoklavierbar
  • Konische Zentrifugengefäße von Nalgene®  (35 ml)  müssen zusammen mit diesem Adapter verwendet werden
  • Passt in die meisten handelsüblichen, niedertourigen und hochtourigen Rotoren
  • Können nach der Verwendung leicht aus den Rotoren entfernt werden