VWR®, Zentrifugenröhrchen, SuperClear, Ultra-High Performance
Lieferant: VWR Collection
525-0155EA 226 EUR
525-0155
VWR®, Zentrifugenröhrchen, SuperClear, Ultra-High Performance
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
These popular, conical-bottom centrifuge tubes are designed for high speed centrifugation, and are made of non cytotoxic, medical grade resin that allows users to easily see sample volume and colour.
  • Prevents breakage and leakage during high speed centrifugation
  • Easy to read graduations for accurate measurements
  • Patented extra large, smear resistant writing panel
  • Versatile packaging options
  • Free from RNase, DNase, endotoxin and ATP
SuperClear-Röhrchen zeichnen sich durch leicht ablesbare, aufgedruckte Graduierungen und einfache Befüllung und Probenvorbereitung aus. Das extra große Beschriftungsfeld ist das größte auf dem Markt und ist transparent für die einfache Betrachtung der Proben durch das Etikett. Das Beschriftungsfeld ist schmierfest und nutzt sich beim Einsetzen und Entfernen der Zentrifugenröhrchen in bzw. aus dem Zentrifugenrotor nicht ab.
Caps are available in two styles: flat and plug. Flat caps are leak resistant and feature a moulded-in elastomeric sealing ring that keeps the sealed tubes completely secure. These caps are ideal for vortexing chemicals and long rocker incubations. Plug caps feature a deep sealing area and offer a secure seal for extended storage.
Die Kappen müssen beim Autoklavieren lose auf die Zentrifugenröhrchen gelegt werden.