VWR® Adapt-A Rack®, Reagenzglasgestelle
Lieferant: VWR Collection
525-0702EA 25.6 EUR
525-0702 525-0703 525-0704 525-0705 525-0706 525-0707 525-0708 525-0709
VWR® Adapt-A Rack®, Reagenzglasgestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
POM.
  • Können Röhrchen von 12 bis 30 mm Durchmesser (ca. 5 bis 50 ml) in derselben Öffnung aufnehmen
  • Halterung für runde, flache, konische und Röhrchen mit Rand
  • Können miteinander verbunden werden, um ein Gestell in der benötigten Größe zu konzipieren
  • Eine große Auswahl an Farben zur Identifizierung von Endverbraucher, Anwendung oder Abteilung ist verfügbar
  • Offene Seiten ermöglichen eine einfache Betrachtung des Etiketts
Ein innovatives, flexibles Multi-Röhrchengestell, das verschieden große Röhrchen in jeder verfügbaren Position aufnehmen kann und sie fest in einer aufrechten Position hält. Jedes Gestell hat 4 verfügbare Halterungen, die Röhrchen von 12 bis 30 mm Durchmesser aufnehmen können. Die Gestelle sind einfarbig oder zweifarbig erhältlich.
Lieferumfang: Jedes Gestell wird in einer Packung mit 2 Stück geliefert.