Zentrifugenröhrchen, Eppendorf®-Röhrchen, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
0030119.509
525-0799EA 27.3 EUR
525-0799
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf®-Röhrchen, 5,0 ml
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Hochwertiges Polypropylen, transparent.
  • Einfachere Verarbeitung von Proben bis 5,0 ml
  • Höhere Ausbeuten bei der DNA-Isolierung, insbesondere bei Proben mit begrenzter Menge an Ausgangsmaterial
  • Bequeme und sichere Zellkulturanwendungen
  • Ein einfacherer Probenzugang verringert das Kontaminationsrisiko
  • Herstellung von Mastermixen und Puffern
  • Weniger Speicherplatz erforderlich
  • Sichere Zell- und Gewebelyse
Eppendorf Tubes sind der Maßstab für einfache und sichere Probenvorbereitung von 0,5 bis 2,0 ml. Für größere Volumina sind konische 15- und 50-ml-Röhrchen erhältlich. Bei mittleren Probenmengen kann es zu Problemen kommen; sie müssen mit großen konischen Röhrchen mit Schraubkappen verarbeitet werden – unpraktisch, unbequem und oft anfällig für Kontamination. Eppendorf bietet nun die fehlende Verbindungen an; die Eppendorf Tubes® 5,0 ml. Dieses Produkt schließt die Lücke zwischen bestehenden Röhrchengrößen und ermöglicht die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumina bis 5,0 ml. Einfache, praktische und ergonomische Einhandbedienung. Großes Beschriftungsfeld. Klappdeckel für minimierte Probenverdunstung während Lagerung und Inkubation in einem weiten Temperaturbereich von −86 bis +80 °C. Das Material ist frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln, um zuverlässige Testergebnisse zu erzielen.
Lieferumfang: Starterpacks enthalten 400 Röhrchen (2 Packungen mit 2 Beuteln à 100), 2 Racks (mit je 16 Plätzen) weiß, 8 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 15-ml-Röhrchen, PCR clean.