VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
525-0971EA 52.5 EUR
525-0971
VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß, speziell für 5-ml-Zentrifugenröhrchen, einschließlich Eppendorf-Röhrchen sowie Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 bis 16 mm.
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Die Randplatten sind mit Griffen für einen leichteren Transport und einfacheres Stapeln ausgestattet
  • Höhe der oberen Ablagefläche: 34 mm