VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen, schwimmend
Lieferant: VWR Collection
525-0972EA 47.2 EUR
525-0972
VWR®, Gestell für Zentrifugenröhrchen, schwimmend
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß. Dieses offene Gestell ermöglicht maximalen Kontakt der Röhrchen mit dem Wasser und eine bessere Zirkulation des Wassers rund um die Röhrchen. Dadurch kann die Temperatur der Proben besser kontrolliert werden.
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Einfacher Transport und einfaches Stapeln
  • Zum Arbeiten auf dem Laborarbeitstisch; schwimmt im Wasserbad
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C
Die Röhrchen sind fest im Gestell verankert, so dass sie nicht zu schwimmen beginnen. Werden die Füße des Racks auf den Labortisch gedrückt, gelangen die Röhrchen nach oben, sodass sie sich leicht entnehmen lassen.