VWR®, Kryoboxen, PP
Lieferant: VWR Collection
525-0973EA 64.5 EUR
525-0973
VWR®, Kryoboxen, PP
Boxen Kryoboxen
PP, mit durchscheinendem Deckel.
  • Temperaturbeständig bis −86 °C
  • Alphanumerisches Raster für einfaches Probenmanagement
  • Passt in standardmäßige 76-mm-ULT-Gefrierschrankgestelle
Konzipiert für die Verwendung mit konischen 5 ml-Zentrifugenröhrchen.