Zentrifugenröhrchen-Ständer
Lieferant: VWR Collection
525-1003EA 15.6 EUR
525-1003
Zentrifugenröhrchen-Ständer
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, grün.
  • Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
  • Autoklavierbar bei 121 °C und kältebeständig bis −80 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Geeignet für 1,5/2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und konische 15/50 ml-Zentrifugen-röhrchen.