Zentrifugengläser, ASTM, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
362038 362138 362338
525-1272EA 50 EUR
525-1272 525-1273 525-1271
Zentrifugengläser, ASTM, BLAUBRAND®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3.3, graduiert.
  • Belastbar bis 700 ×g
  • Ausführung, Genauigkeit, etc. nach den Spezifikationen der ASTM
  • Für Wasser und Sedimente in Rohölen gemäß ASTM D91 / D96