Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor-Zentrifugenröhrchen sind ideal für das Screening und Hochdurchsatzanalysen kleiner Volumina.
- Proteinexpressions-Suspensionskulturvolumina von 10 bis 25 ml
- Praktische Packungsgrößen
- Vier verschiedene Belüftungsgrößen (Zifferblatttyp) am Deckel
- Rohr: Polypropylen, Kappe: HDPE
- Filter: PTFE, Wähler: Polystyrol
- 2-μm-PTFE-Filtermembran
- Für Zellsuspensionskulturen geeignet
- Steril, SAL 10⁻⁶, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Haltbarkeit: Zwei Jahre
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor-Zentrifugenröhrchen sind für das Hochdurchsatz-Screening von Proteinexpressionen sowie die Entwicklung und Optimierung von Zelllinien unter Suspensionsbedingungen konzipiert. Verstellbarer 4-stufiger belüfteter Deckel mit einer 0,2-μm-Filtermembran ermöglicht kontrollierten Gasaustausch und Luftzirkulation ohne Kontamination. Ergonomischer geriffelter Deckel für mühelose Handhabung und ein großer Beschriftungsbereich für einfache Identifizierung.
Bestellinformation: Lieferung DNase-/RNase-frei mit HDPE-Kappe, PTFE-Filter, Polystyrol-Zifferblatt und 0,2 μm PTFE-Filtermembran.
Verpackung: 3 pro Packung, 90 pro Karton.