Bis(2-ethylhexyl)adipat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525197-1L
525197-5ML
525197-1LEA
173
EUR
525197-1L
525197-5ML
Bis(2-ethylhexyl)adipat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Formel:
C₂₂H₄₂O₄ Molecular Weight: 370.57 g/mol |
MDL:
MFCD00009496 CAS-Nummer: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |