SPE-Röhren, Supelclean™ Florisil®/Na₂SO₄
Lieferant: Merck
52582-U
52582-UEA 698 EUR
52582-U
SPE-Röhren, Supelclean™ Florisil®/Na₂SO₄
Chromatographiesäulen
Doppelschichtiges SPE-Röhrchen, das Na2SO4 (obere Schicht) und Florisil (Magnesiumsilikat; untere Schicht) enthält, getrennt und mit PTFE-Fritten (Glasröhrchen) oder PE-Fritten (PP-Röhrchen) gefüllt.
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien und aggressive Lösungsmittel
  • Keine auslaugbaren Stoffe wie Phthalate und Weichmacher
  • Florisil-Partikelgröße: 60/100 Mesh (150 bis 200 μm); Na2SO4 Reinheit – 99,99+ %, Dichte – 2,68 g/ml
  • Hervorragend geeignet zum Entfernen/Isolieren polarer Verbindungen aus organischen Matrizen
  • Na₂SO₄-Schicht hilft beim Entfernen wässriger Probenrückstände, die die Florisil-Leistung und/oder die nachfolgende GC-Analyse beeinträchtigen können
Erhältlich in SPE-Hardware aus Glas, die es Benutzern ermöglicht, Florisil durch Erhitzen auf 140 °C für 16 Stunden zu reaktivieren.
Verwendung in Verbindung mit Visiprep Large Volume Sampler und Visiprep SPE Vacuum Manifolds zur Verarbeitung von Proben mit größerem Volumen.
Verpackung: Packung mit 48 Stk.