n-Hexan, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
5274.2500EA 253.52 EUR
5274.2500
n-Hexan, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Schmelzpunkt: -94.3
Flammpunkt: -22
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 95.0 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %