Cyclohexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
5278.2500EA 238.51 EUR
5278.2500
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
UN: 1145
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %