n-Pentan 99, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Diethylmethan, Pentan, 1,3-Dimethylpropan
5281.2500EA 291.65 EUR
5281.2500
n-Pentan 99, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 72.15 g/mol
Schmelzpunkt: -130
Flammpunkt: -40
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.0 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %