Acetonitril, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

5283.2500EA 373.91 EUR
5283.2500
Acetonitril, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
UN: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR