Chloroform stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol ∼ 1%
5285.2500EA 282.17 EUR
5285.2500
Chloroform stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Chloroform
Formel: CHCl₃
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Preservative (Ethanol) about 1%
Water (KF) max. 0.05 %