1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
52864-6X1AMP-F
52864-6X1AMP-FEA 209 EUR
52864-6X1AMP-F
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MDL: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2