Polyethylenglycol 6.000, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Polyethylenoxid 6.000, Polyglycol 6.000, Polyoxyethylen 6.000, PEG 6.000
528877-1
528877-100
528877-1EA
237
EUR
528877-1
528877-100
Polyethylenglycol 6.000, Calbiochem®
Polyethylenglycol 6.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 6000 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…62 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01779614 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...