Kaliumchlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Potassiumchloride
529552-1
529552-250
529552-1EA
104
EUR
529552-1
529552-250
Kaliumchlorid, Millipore®
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Schmelzpunkt: 773 Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |