Salzsäure 36%, SLSI Selectipur® für die Elektronikindustrie
Lieferant: BASF Electronic Materials
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
52976033
52976033.EA 0 EUR
52976033.
Salzsäure 36%, SLSI Selectipur® für die Elektronikindustrie
Salzsäure
BASF Produkt
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Bitte beachten Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27