Diethylphthalat, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

53008-5ML-F
53008-5ML-FEA 137 EUR
53008-5ML-F
Diethylphthalat, Supelco®
Diethylphthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83cffd84660bef2f7aa8a9c2b9ff29cec78f9c6f&vid=4c1799b85f86c9a733bbfac0f049033f531920c2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR