Mikroverdampfer, Glasofen, B-585, Kugelrohr
Lieferant: BUCHI
046601
531-0014EA 8520 EUR
531-0014
Mikroverdampfer, Glasofen, B-585, Kugelrohr
Verdampfer Mikroverdampfer
Für die Trocknung, Destillation, Gefriertrocknung und Sublimation von kleinen Probenmengen. Ideal für die fraktionierte Destillation von kleinen Lösungsmittelmengen bis zu 300 °C.
  • Visuelle Überwachung des Betriebs
  • Integrierter Kühler
  • Digitalanzeige mit stufenloser Temperaturregelung
  • Vakuum- und/oder Inertgas-Anschluss
  • Überhitzungs- und Berührungsschutz für das Heizrohr
Bestellinformation: Das Gerät wird komplett mit 1 Rotationstrocknungskolben (60 ml) mit Dampfdurchführungsrohr (DDR), 3 Kugelrohren (20 ml) mit Dampfdurchführungsrohr, 1 Kühlschale, diversem Standardzubehör und Bedienungsanleitung geliefert.