Eine Reihe kompakter Destillationsgeräte für die Bestimmung von Stickstoff und Protein durch klassische Methoden wie Kjeldahl, TKN (Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff) und Devarda. Die Geräte finden Verwendung in Analyselabors in verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, Umgebungsüberwachung, chemische und pharmazeutische Industrie.
- Kompakter Dampfgenerator mit Kühlwassersteuerung
- Gehäuse aus säure- und laugenbeständigem Kunststoff
- Alle internen und externen Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich
- Laugendosierung
- Sicherheitsschutz für den Bediener – Schutztür mit Sensor, Probenglas-Detektor
- Elektronische Regulierung der Dampfleistung 30 - 100% (nur für K-355)
K-350: Dieses moderne, kostengünstige und manuelle Destillationsgerät bietet hohe Rückgewinnungsraten.
K-355: Eine erweiterte Version des K-350 mit Säuredosierung über eine säurebeständige Pumpe. Elektronische Regelung der Dampfleistung ermöglicht vielseitige Destillationsmethoden, bei denen eine reduzierte Dampfleistung erforderlich ist. Steuerung und Schnittstelle sind benutzerfreundlicher.
This is a modern, cost efficient, basic, manual distillation unit for high recovery rates.
Lieferumfang: Lieferung mit Dampfgenerator, Glaszange, Probenglas, Schläuchen, 2× 10 Liter-Tanks (3× 10 Liter-Tanks für K-355), Glas-Spritzschutz und Netzkabel.