VWR® Glaswaren und Zubehör für Rotationsverdampfer, RV 10/RV 8
Lieferant: IKA
3655300 3755300 3755400 3755500 3741000 3741100 3742000 3742100 3743000 3743100 3744000 3744100 3812200 3742500 3859000 3907100 3741200 3741300 3919400 3971700 3907000 4221400 20005330 20005331 20005332 20005333 20005334 20005335 3638900 20019654
531-3476EA 1142 EUR
531-3476 531-3477 531-3478 531-3479 531-0460 531-0461 531-0462 531-0463 531-0464 531-0465 531-0466 531-0467 531-0468 531-3016 531-0672 531-0673 531-0674 531-0675 531-0676 531-1033 531-0842 531-1032 IKAA20005330 IKAA20005331 IKAA20005332 IKAA20005333 IKAA20005334 IKAA20005335 IKAA3638900 IKAA20019654
VWR® Glaswaren und Zubehör für Rotationsverdampfer, RV 10/RV 8
Verdampfer Rotationsverdampfer
Die Glaswaren-Sets umfassen 1000-ml-Verdampfungs- und Auffangkolben. Das zu destillierende Lösungsmittel kann kontinuierlich durch das PTFE-Einlassrohr zugeführt werden. Es sind kunststoffbeschichtete Versionen erhältlich, die zusätzlichen Benutzerschutz bieten.
Zu den weiteren Optionen gehört ein Heizbadschutz für optimalen Schutz vor heißen Flüssigkeitsspritzern. Eine Schutzhülle, die unerlässlich ist, wenn nicht in einer Abzugshaube gearbeitet werden kann (schützt den Benutzer vor heißen Flüssigkeitsspritzern und bei Bruch des Verdampferkolbens – es sollten auch beschichtete Glaswaren verwendet werden).
* Mit transparenter Kunststoffbeschichtung.