Einhängethermostate, IC-Serie
Lieferant: IKA
3861000 3863000
531-1061EA 3530 EUR
531-1061 531-1062
Einhängethermostate, IC-Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die IC-Einhängethermostate bieten einen erweiterten Temperaturbereich zum Temperieren von Flüssigkeiten in offenen und abgedeckten Wasserbädern bis 200/250 °C. Das LED-/Grafik-TFT-Display zeigt alle relevanten Prozessparameter an. Die Geräte verfügen über Druck- und Drehknöpfe für eine intuitive Menüführung. IC-Einhängethermostate gewährleisten kurze Aufheizzeiten und eine Temperaturkonstanz von ±0,01/0,02 K (Basis-/Control-Modell). Beide Modelle verfügen über optische und akustische Sicherheitswarnungen, eine einstellbare Sicherheitsschaltung, eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe und sind für interne und externe Anwendungen geeignet.
  • Ein Wireless Controller (WiCo) ermöglicht die sichere Bedienung der Control-Modelle aus bis zu 10 Metern Entfernung, z. B. vor einem geschlossenen Abzug (nur Control-Modell)
  • Große, gut lesbare LED-Anzeigen für Pumpendrehzahl und Temperatur bei den Basisgeräten, Control-Modelle verfügen über ein TFT-Display für Temperatur, Pumpendrehzahl sowie Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Die Control-Modelle verfügen über eine Timerfunktion: 0 bis 99 Std. 59 Min. und eine Multi-IO-Schnittstelle (Ein-/Ausgang) zum Anschluss und zur Steuerung von z. B. elektronischen Magnetventilen. Kühlschlange bereits im Lieferumfang enthalten
  • USB/RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung, Dokumentation mit labworldsoft® und Online-Firmware-Updates sowie PT100-Schnittstelle für externe Temperaturregelung.
  • Mit dem Steuerungsmodell kann der Anwender mit nur einer Taste von interner auf externe Temperaturregelung umschalten.
  • Integrierte M16×1-Anschlüsse für externe Anwendungen.
Max. Flussrate/max. Druck:
31 L/min, 610 mbar, (Druck), 450 mbar (Saugleistung)
* Niedrigere Betriebstemperaturen sind durch Anschluss an einen Kühler möglich.
Standards: Gemäß DIN 12876. Sicherheitsklasse III, (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten. Geräte gemäß UL 61010-1 entwickelt.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit teleskopischer Badbrücke aus Edelstahl zum Anschluss an Wasserbäder mit unterschiedlichem Volumen. Beide Geräte haben eine PT100-Schnittstelle zur externen Temperaturregelung.
Bitte beachten