Drehmomentmessrührer, STARVISC 200-2.5 control
Lieferant: IKA
25003604
531-1108EA 7960 EUR
531-1108
Drehmomentmessrührer, STARVISC 200-2.5 control
Rührer Rührwerke
Der Drehmomentmessrührer STARVISC 200-2.5 control ermittelt die Viskosität und zeigt das Ergebnis direkt auf dem Display an. Damit bietet der ein breites Einsatzspektrum.
  • Hochpräzise Drehmoment-Trendmessung
  • Eine Viskositätskalkulation kann sogleich im benutzerfreundlichen Menü vorgenommen werden
  • Abnehmbare Steuereinheit mit TFT-Display
  • Stufenlose Drehzahleinstellung
  • Selbst hochviskose Substanzen werden mit dem leistungsstarken Rührwerk von STARVISC intensiv gemischt
Besonders hilfreich in der Produktentwicklung schon während der Forschungsreihen schafft Klarheit, ob der angerührte Stoff wie gewünscht einsetzbar sein wird.
Standards: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 40
Bestellinformation: verschiedene Rührwerkzeuge, die separat bestellt werden müssen.