Magnetrührer, KMO 3 basic, IKA
Lieferant: IKA
20004631
531-1342EA 777 EUR
531-1342
Magnetrührer, KMO 3 basic, IKA
Rührer Magnetrührer
Kompakter Magnetrührer mit hochwertigem Fast-Response-Display und Aufstellfläche aus gehärtetem
Glas mit weiß durchscheinendem, beleuchtbarem Bereich in der Mitte, um Farbveränderungen leichter zu erkennen.
  • Drehzahlanzeige
  • Rechts-/Linkslauf
  • Beleuchtbare, flache Aufstellfläche
  • Verriegelungstaste
  • Integrierte USB-Schnittstelle (zur Steuerung mittels labworldsoft und Nutzung des Firmware Update Tools)
  • Versenktes Gewinde für Stativstange
Standards: IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 42