VWR®, Digitaler LCD-Rotationsverdampfer
Lieferant: VWR Collection
531-1365EA 3490 EUR
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, Digitaler LCD-Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Dies ist ein unverzichtbares Instrument für den Einsatz in chemischen Laboren zur effizienten und schonenden Entfernung von Lösungsmitteln aus Proben durch Verdampfung. Es bietet eine hervorragende Destillationslösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Das digitale Display zeigt sowohl die Drehzahl als auch die Heiztemperatur an, für eine optimale Kontrolle aller Destillationsprozesse
  • Der automatische Motorlift bringt den Verampferkolben im Falle eines Stromausfalls in eine sichere Position
  • 5-l-Heizbad mit breitem Temperaturbereich (Umgebungstemperatur bis 180 °C). Wasser-/Öl-
  • Heizmodus kann nur über einen Schalter gewechselt werden
  • Überhitzungsschutz ab einer Temperatur von 220 °C
  • Trockengehschutz, Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn ohne Wasser/Öl im Heizbad erhitzt wird
  • Glassatz V17C mit Splitterschutz-Beschichtung erhältlich
Der Rotationsverdampfer verfügt über einen Drehzahlbereich von 20 bis 280 rpm und einen Intervallbetrieb im und gegen den Uhrzeigersinn für einen verbesserten Trocknungsprozess. Der Kühler hat eine Kühloberfläche von max. 1700 cm², die für eine ausgezeichnete Kühlwirkung sorgt. Dank des Auswurfmechanismus können die Verdampferkolben einfach entfernt werden. Der Doppelfeder-Dichtungsring aus PTFE bietet eine hervorragende Dichtleistung und die Remote-Funktion ermöglicht die Steuerung über einen PC sowie die Übertragung von Daten.
Bestellinformation: Es kann ein komplettes, vorkonfiguriertes System bestehend aus Haupteinheit, Heizbad und Glaswaren-Set bestellt werden, oder alternativ kann jede Komponente einzeln bestellt werden. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.