Das Komplettpaket RV 10 auto pro V-C ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampfer. Das Paket beinhaltet neben dem Rotationsverdampfer RV 10 auto das 4-Liter-Heizbad HB digital, die Vakuumpumpe VACSTAR digital und den Umlaufkühler RC 2 lite.
- Umkehrbare Drehrichtung
- Motorlift
Der RV 10 auto ist das Flaggschiff der IKA Rotationsverdampfer-Reihe. Sie verfügt unter anderem über eine innovative und intuitive Bedienung mittels hellem TFT-Farbgrafikdisplay, einen integrierten Vakuumregler, eine Überwachung der Kühlwassermenge und ausgefeilte Sicherheitsstandards. Der RV 10 auto gewährleistet einen effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Dazu gehört die automatische Regelung von Vakuum und Kühlwasser. Der individuell einstellbare Reinigungszyklus des Vakuumcontrollers verkürzt das Wartungsintervall und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Systems.
Der beschichtete Vertikalkondensator mit 3 Kühlschlangen nutzt äußerst effizient dank speziell konstruierter Glasführungen die 1500 cm² große Kühlfläche. Der RV 10 auto ermöglicht es dem Anwender über die erweiterte Rampenprogrammierung individuelle Prozesse durchzuführen. Weitere innovative Features wie Sanftanlauf, Rechts- und Linkslauf im Aussetzbetrieb oder die Timerfunktion zur Steuerung zeitlicher Abläufe erleichtern die tägliche Laborarbeit. Für Sicherheit sorgt der motorisierte Lift mit „Safety-Stop“-Funktion. Bei Stromausfall hebt er den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad. Zusätzlich schützen individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung vor Glasbruch. Beschichtete Glasgarnituren und eine Verriegelungsfunktion sorgen für die Sicherheit des Anwenders. Die USB- oder RS232-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung über die Software IKA-labworldsoft® und Updates über das Firmware Update Tool.
Die im Lieferumfang enthaltene Vakuumpumpe VACSTAR digital ist platzsparend und erreicht ein Mindestvakuum von 2 mbar. Er wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit RV 10 auto angesteuert und ermöglicht eine automatische Siedepunkterkennung.
Der kompakte Umlaufkühler RC 2 lite mit 400 Watt Kälteleistung und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis −10 °C ausgelegt. Der leicht zugängliche und leicht zu reinigende Edelstahl-Siebfilter sorgt über Jahre für eine konstant hohe Kühlleistung. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens für die Zukunft gerüstet.
Standards:
Bestellinformation: Es sind alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse enthalten.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind der automatische Rotationsverdampfer RV 10, das Heizbad HB digital, die Vakuumpumpe VACSTAR digital und der Umlaufkühler RC 2 lite.
Bitte beachten