Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Lieferant: IKA
10013658 10013672 10013683 10013820 10013822 10013824
531-1481EA 4456 EUR
531-1481 531-1484 531-1478 IKAA10013820 IKAA10013822 IKAA10013824
Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
SBS-Rotationsviskosimeter (Stahlkugellager, aufgehängt) erweitern einen großen Teil des Anwendungsspektrums der IKA ROTAVISC-Gerätefamilie.
  • Einfach zu verwenden
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
Anstelle einer Juwelenlagerung sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnologie ausgestattet.
Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder auch häufig wechselnden Gerätestandorten.
Ob einfache oder anspruchsvolle Viskositätsmessungen – mit ROTAVISC erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse. Über das großzügige 4,3" TFT-Display erwartet Sie eine intuitive Menüführung. Die digitale Nivellierung unterstützt zudem die korrekte Einstellung der Startbedingung. Wiederkehrende Aufgaben werden durch die einfache Rampenfunktion erleichtert.
Die Genauigkeit der ROTAVISC Rotationsviskosimeter für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten beträgt ±1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt ±0,2 %. Mit ROTAVISC verfügen Sie über ein Viskosimeter, bei dem Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen, aber auch Programme oder einzelne Geschwindigkeitsstufen festlegen können.
Lieferumfang: Zu den Komplettpaketen gehören ROTAVISC SBS (Hi-Vi I-, Hi-Vi II- oder Me-Vi-Steuerung), ROTASTAND, SP Set-2, PT 100.8 und Leitplanke.
HELI-Komplettpakete umfassen ROTAVISC SBS (Hi-Vi I-, Hi-Vi II- oder Me-Vi-Steuerung), HELISTAND, T-SP-SET, SP Set-2, PT 100.8 und Leitplanke.